Selectfluor 氟化剂 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: F-TEDA, 1-氯甲基-4-氟-1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷二(四氟硼酸)盐, N-氯甲基-N′-氟三乙二铵双(四氟硼酸盐)
291490050 291490250
ACRO291490050EA 0 CNY
ACRO291490050 ACRO291490250
Selectfluor 氟化剂 96%
Selectfluor 氟化剂
CAS No.: 140681-55-6
分子式: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
分子量: 354.26 g/mol
溶点: 260 °C (dec.)
闪点: >54 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00142607
CAS号: 140681-55-6
UN号: 3088
ADR: 4.2 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥95 %