锌铜试剂
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
271440250 271441000
ACRO271440250EA 0 CNY
ACRO271440250 ACRO271441000
锌铜试剂
锌铜试剂
Appearance: Grey-black Powder
分子式: CuZn
分子量: 128.926 g/mol
溶点: 500 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00084851
CAS号: 53801-63-1
UN号: 3089
ADR: 4.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %