Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
255340050
255340250
ACRO255340050EA
0
CNY
ACRO255340050
ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
分子式:
C₇H₁₀O₄ 沸点: 112 °C (18 mmHg) 溶点: 34…38 °C 密度: 1,15 g/cm³ 闪点: 73 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00062805 CAS号: 826-34-6 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |