Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
255340050 255340250
ACRO255340050EA 0 CNY
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
分子式: C₇H₁₀O₄
沸点: 112 °C (18 mmHg)
溶点: 34…38 °C
密度: 1,15 g/cm³
闪点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00062805
CAS号: 826-34-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %