过氧化氢尿素加合物 35% H₂O₂/g (w / w) stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
241020010 241022500
ACRO241020010EA 0 CNY
ACRO241020010 ACRO241022500
过氧化氢尿素加合物 35% H₂O₂/g (w / w) stabilised
过氧化氢尿素加合物
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
分子式: CH₆N₂O₃
溶点: 75…85 °C (dec.)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013119
CAS号: 124-43-6
UN号: 1511
ADR: 5.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)