植酸 50% (w/w) in aqueous solution
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 肌醇六(磷酸二氢酯)
235370010 235372500
ACRO235370010EA 0 CNY
ACRO235370010 ACRO235372500
植酸 50% (w/w) in aqueous solution
植酸
CAS No.: 83-86-3
分子式: C₆H₁₈O₂₄P₆
沸点: 105 °C (760 mmHg)
密度: 1,37 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082309
CAS号: 83-86-3
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with NaOH 45 to 55 % w/w