VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, 凝胶成像系统
供应商: VWR Collection
VWRI730-1458EA 175942 CNY
VWRI730-1458 VWRI730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, 凝胶成像系统
成像系统
VWR® Imager凝胶成像和分析系统具有适合荧光和化学发光应用的配置。两个型号都配有利用最新USB技术打造的CCD数字相机(380万或4百万像素)。标准系统配有12位CCD相机,其可通过软件调整至16位。CHEMI Premium系统配备有真正的16位先进制冷CCD相机,可捕捉一系列适用常见基底的化学发光样品的图像。
  • 可定制模块系统,满足特定用户要求
  • 自动电脑控制,可加速图像捕获以及分析进程
  • 16位性能,捕捉精准的凝胶数据
  • 自动门锁能够防止意外的紫外线曝光,大开门设计便于凝胶定位和查看
  • 电机驱动光学和照明选项,便于系统设置和灵活的成像应用
该系统为全电脑控制,两个系统中都标配有电机驱动镜头(CHEMI Premium上有反馈数据)。完全不透光的暗房适用于RGB和高级化学发光应用,其配备的结实且大开度铰链门便于接近腔室,带安全功能的电动自动门锁可避免装置在长时间曝光中受到干扰。诸如相机设置、镜头控制(包括CHEMI Premium上的反馈数据)、滤镜选择和照明等功能可通过电脑控制(不含)。此外,诸如相机曝光、neutral fielding和扩展动态范围等功能也可以从桌面进行选择。所有这些设置都可以一键保存至用户定义配置中。
VWR® Imager系统集成了先进的图像捕捉软件,该软件专门用于简化凝胶图像的捕捉过程。VWR®凝胶成像图像捕捉软件作为全自动打包软件,可以控制相机集成、曝光、镜片以及带自动聚焦配置的捕捉选项,以实现精准对焦。VWR®凝胶成像软件作为先进的自动分析软件,可以快速地在几秒内对一块凝胶从加载到输出产出物进行分析。使用者仅需要接受针对VWR®凝胶成像软件的稍微培训,便可以处理一系列介质,包括凝胶、盘、膜和斑点印迹。
通过VWR® Imager系统,可以生成染上多种荧光和比色染料的电泳凝胶图像,包括:Coomassie®蓝、Silver Stain、溴化乙锭、SYBR® 金、 SYBR®绿、SYBR® Safe, GelStar®, SYPRO®红、SYPRO®宝石红、SYPRO®橙、 Fluorescein、Rhodamine Red™, Texas Red™、Pro-Q® Diamond、Deep Purple™ 或GFP板。此外,VWR Imager CHEMI Premium也可以为使用化学发光、生物发光、无染料凝胶、Alexafluor染料、CFTM染料和Cy®染料的凝胶提供成像功能。随着新染料的不断推出,我们也将进行优化,以配合VWR® Imager系统使用。因此,欲了解更新信息,请咨询您当地的VWR联系人。
Delivery information: 交付信息:标准系统包括380万像素12位CCD数码相机(16位文件深度)、电机驱动变焦镜头和7位置滤光片轮。CHEMI Premium系统包括4百万像素16位制冷CCD数码相机、带反馈的电机驱动变焦镜头和7位置滤光片轮。所有系统都包括一个机柜、白色落射灯(顶置)、VWR®凝胶成像软件和VWR®凝胶成像图像捕捉软件、电缆和支持软件包。照明选项须单独订购。