硫酸 ≥96% for nitrogen analysis
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC85546.320EA 691 CNY
VWRC85546.320 VWRC85546.290
硫酸 ≥96% for nitrogen analysis
硫酸
分子式: H₂SO₄
沸点: 330 °C (1013 hPa)
密度: 1,84 kg/l
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm