VWR®, 涂布棒,T形,标准系列
供应商: VWR Collection
VWRI612-5498EA 2202 CNY
VWRI612-5498 VWRI612-5499
VWR®, 涂布棒,T形,标准系列
涂布棒 细胞涂布棒
PS,无菌 该款一次性T形涂布棒用于将液体散布并分散到琼脂培养板表面上。其所采用的设计确保了与琼脂表面接触的T棒能够均匀施压。
  • 光滑施涂表面
  • 预灭菌处理,无需烧灼或高温高压灭菌
  • 独立包装或散装包装(每包5件)