VWR®, 涂布棒,L形,标准系列
供应商: VWR Collection
VWRI612-5496EA 2136 CNY
VWRI612-5496 VWRI612-5497
VWR®, 涂布棒,L形,标准系列
涂布棒 细胞涂布棒
PS,无菌 该款一次性L形涂布棒能够在琼脂板表面上均匀涂布液体样品,不会刨削或切割介质。
  • 光滑施涂表面
  • 涂布棒经过预灭菌处理,无需烧灼或高温高压灭菌
  • 独立包装或散装包装(每包5件)