十二烷基硫酸钠 ≥95%, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKRL050-07EA 2230 CNY
BAKRL050-07 BAKRL050-02
十二烷基硫酸钠 ≥95%, J.T.Baker®
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
溶点: 204…207 °C
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN号: 2926
ADR: 4.1, 6.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 95 %
Assay (as C₁₂H₂₅OSO₃Na) ≥95 %
Identification (by IR) Passes Test