Maleic acid ≥99% (by acidimetry), J.T.Baker®
供应商: Avantor
Warning
Synonyms: 顺丁烯二酸, 失水苹果酸
BAKRP460-07EA 2021 CNY
BAKRP460-07 BAKRP460-08
Maleic acid ≥99% (by acidimetry), J.T.Baker®
马来酸
分子式: C₄H₄O₄
分子量: 116.07 g/mol
沸点: 256
溶点: 130…131 °C
密度: 1.59 g/cm³ (20 °C)
闪点: 127 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00063177
CAS号: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN号: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
Assay (C₄H₄O₄) (by acidimetry) ≥99 %