乙二胺 ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Synonyms: 1,2-二氨基乙烷
BAKR9299-01EA 4089 CNY
BAKR9299-01 BAKR9299-03
乙二胺 ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
乙二胺
Lot analysis on label.
分子式: C₂H₈N₂
分子量: 60.1 g/mol
沸点: 117
溶点: 8.5
密度: 0.898 g/cm³ (20 °C)
闪点: 34
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008204
CAS号: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN号: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (NH₂CH₂CH₂NH₂) ≥98.0 %
Density (g/mL) at 25°C 0.890 - 0.903
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %