醋酸正戊酯 mixture of isomers, 经纯化, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKR9094-03EA 2368 CNY
BAKR9094-03 BAKR9094-01
醋酸正戊酯 mixture of isomers, 经纯化, J.T.Baker®
醋酸正戊酯
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 149 °C (1013 hPa)
溶点: –71 °C
密度: 0,876 g/cm³ (20 °C)
闪点: 23 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009500
CAS号: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN号: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test