VWR®, 手持式数字折射计
供应商: VWR Collection
VWRI635-0723EA 14311 CNY
VWRI635-0723 VWRI635-0722
VWR®, 手持式数字折射计
折光仪 手持式折光仪
双标度手持式折射计提供了广泛的Brix(糖浓度)和折射率测量范围。
  • 光学玻璃棱镜和不锈钢盘有助于稳定样品温度
  • 蒸馏水简单零点校准
  • 自动温度补偿可将水和蔗糖溶液的读数校正至20 °C
Delivery information: Supplied with two batteries and a battery indicator, multilingual guide and protective case.