VWR®, Autoclavable Biohazard Bags
供应商: VWR Collection
VWRI129-1148EA 2525 CNY
VWRI129-1148 VWRI129-1152
VWR®, Autoclavable Biohazard Bags
废物处理袋
适用于处理要求处理前进行高温高压灭菌的生物危害材料。带或不带温度指示器。高集成聚丙烯袋,可承受135 °C (275 °F)最大压蒸温度。 PP,厚度50 µm,黄色.
  • 结绳封口便于袋子在冷却时膨胀以及排出蒸汽
  • 该袋能够防刺穿、防撕扯以及防泄漏,并达到ASTM D1709-98所要求的165 g下落冲击标准实验要求
  • 每个袋子都印有通用生物危害标识
带灭菌指示的袋子都用化学活性的油墨印有'内含物已经过高温蒸气灭菌'的字样。在进行高温高压灭菌操作前,墨水为透明状,显示在白色背景上,完成操作后,其颜色变深为深棕色,证明袋子已经过高温灭菌。
PP,厚度50µm,黄色