接种转盘
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
50809-022 50809-020
VWRU50809-022EA 3668 CNY
VWRU50809-022 VWRU50809-020
接种转盘
培养皿 培养皿
手动接种转盘产生几乎同心的细菌菌落圈,均匀分布在培养皿中。
小接种转盘可容纳100毫米培养皿。 这款高度为76.2 mm的转盘具有一个三脚架底座,可将工作推到大约与眼睛相同的高度。 中心盘上覆盖有防滑橡胶。
大型接种转盘可容纳100毫米或150毫米培养皿。 这款32毫米高的转盘非常适合在贴壁时将前臂稳定在工作表面上。 它包含两个圆形部分:顶部具有凸起的抓手唇缘和凹陷的并覆盖有防滑橡胶的中心盘。