琥珀色瓶,宽口,带螺纹盖
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
10861-842 10861-784
VWRU10861-842EA 812 CNY
VWRU10861-842 VWRU10861-784
琥珀色瓶,宽口,带螺纹盖
玻璃瓶
钠钙玻璃材质
  • 存储固体的理想选择
  • 宽口设计,方便加入或倾倒产品
设计用于保护产品免受紫外线照射,是光敏产品的理想选择。
Certifications: 符合USP Type III和ASTM E438, Type II的要求。
Delivery information: 便利包装,盖子和瓶子在一起