量筒,低型,B级
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
89000-274 89000-272
VWRU89000-274EA 2591 CNY
VWRU89000-274 VWRU89000-272
量筒,低型,B级
量筒 Measuring Cylinders
硼硅酸盐玻璃,低型,B级
  • 校准后交付(TD)
  • 有两个倾倒扣
  • 刻度印在耐用的白色陶瓷珐琅上
Certifications: 玻璃符合USP Type I和ASTM E438, Type I, class A的要求。
Delivery information: 随附一个低密度聚乙烯材质的SAFE-GARD®缓冲器。