小瓶,带酚醛螺纹盖
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
66011-063 66011-041 66011-100 66011-121 66011-143 66012-088 66011-085 66011-020 66011-165
VWRU66011-063EA 594 CNY
VWRU66011-063 VWRU66011-041 VWRU66011-100 VWRU66011-121 VWRU66011-143 VWRU66012-088 VWRU66011-085 VWRU66011-020 VWRU66011-165
小瓶,带酚醛螺纹盖
小瓶
这些带螺纹盖的通用小瓶由硼硅酸盐玻璃制成。 它们有短型或胶囊型两种。 小瓶上的盖子直径与阀体直径相同,与肩膀齐平。
  • 黑色酚醛模制螺纹盖,带有聚乙烯基面浆内垫