一次性巴斯德移液管
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
14673-010 14673-043 53283-916
VWRU14673-010EA 1844 CNY
VWRU14673-010 VWRU14673-043 VWRU53283-916
一次性巴斯德移液管
移液管和移液器 巴斯德/移液管
硼硅酸盐玻璃制成。 这些一次性移液管具有抛光的顶部和笔直的尖端。
  • 光滑,火抛光的顶部方便洗耳球安装
  • 移液器的内径为7毫米,尖端逐渐变细
  • 距移液器顶部25毫米处的收缩部位方便于加塞
适用于所有常规实验室应用,包括血库,血液学,化学和细菌学应用。