Glass microfibre filters without binder, grade GF/F, Whatman™
供应商: CYTIVA WHATMAN
1825-021
1825-024
1825-025
1825-042
1825-047
1825-055
1825-070
1825-090
1825-110
1825-125
1825-150
1825-257
1825-293
1825-915
1825-142
1825-037
WHAT1825-021EA
0
CNY
WHAT1825-021
WHAT1825-024
WHAT1825-025
WHAT1825-042
WHAT1825-047
WHAT1825-055
WHAT1825-070
WHAT1825-090
WHAT1825-110
WHAT1825-125
WHAT1825-150
WHAT1825-257
WHAT1825-293
WHAT1825-915
WHAT1825-142
WHAT1825-037
Glass microfibre filters without binder, grade GF/F, Whatman™
过滤器
玻璃纤维过滤器
规格
等级 | GF/F |
Environmentally Preferable | |
重量 | 75 g/m² |
Thickness | 420 µm |
颗粒滞留 | 0,7 µm |
过滤速度 | 325 s (Herzberg) |
水流速 | 41 ml/min |
气流速率 | 19 s/100 ml/6,5 cm² |
最高温度 | 550 °C |