低型烧杯
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
414004-145 414004-143
VWRU414004-145EA 506 CNY
VWRU414004-145 VWRU414004-143
低型烧杯
烧杯
透明PP
  • 可承受最高121 °C的温度
  • 防碎
  • 刻度易读
  • 透明,可清晰查看内容物
烧杯,带倾倒口,可进行快速、简易的分液。极耐强酸,可叠起堆放、高温高压消毒
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904