VWR®, 采样容器,带螺旋盖
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
25384-146 25384-144 15704-092
VWRU25384-146EA 823 CNY
VWRU25384-146 VWRU25384-144 VWRU15704-092
VWR®, 采样容器,带螺旋盖
样品容器 通用容器
PP,半透明,带紫色PE螺旋盖
  • 可连续温度耐受范围-10至130°C,或短时温度耐受范围-10至140°C
  • 单位刻度有常衡和公制
  • 良好的耐化学性
容器可用于大多数液体或固体样本的储存或运输,非常耐用。耐强酸、碱和大多数有机溶剂。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904