试剂槽
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
89094-664 89094-682 89094-660 89094-666 89094-656 89094-680 89094-674
VWRU89094-664EA 3135 CNY
VWRU89094-664 VWRU89094-682 VWRU89094-660 VWRU89094-666 VWRU89094-656 VWRU89094-680 VWRU89094-674
试剂槽
试剂储存容器
PS,无菌或非无菌
这些可任意处理的移液容器用于多通道移液应用,适用于宽度最多12通道的所有类型移液管。
  • 经过批次认证,无热原、DNase和RNase
  • 槽式设计,内壁有刻度标记,每个边角有注口
  • 也提供独特分开形式的25ml容器,有三个不同的小型容器腔室,每个容量5ml
Packaging: 包装:提供散装包装或单独包装。