磁性搅拌子,椭圆形
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
58949-008 58949-016 58949-210 58949-010 58949-012 58949-006 58949-200 58949-196
VWRU58949-008EA 338 CNY
VWRU58949-008 VWRU58949-016 VWRU58949-210 VWRU58949-010 VWRU58949-012 VWRU58949-006 VWRU58949-200 VWRU58949-196
磁性搅拌子,椭圆形
搅拌器 磁力搅拌子
PTFE涂层,椭圆磁体(最小尺寸除外,其带有一个圆柱形磁铁,外面是鸡蛋形PTFE涂层)。这些椭圆形搅拌子专用于底部为圆形的容器,该容器轮廓使旋转不受限制。可高压灭菌。
  • 极好的耐化学性
  • 提供各自的枢轴点,无单独的环或轮廓突变
  • 在塑料容器中使用时提供最小接触面