高强度、可高温高压灭菌生物垃圾袋
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
14220-092 14230-910 14230-912 14220-096 14220-090 14220-098 14220-094
VWRU14220-092EA 8248 CNY
VWRU14220-092 VWRU14230-910 VWRU14230-912 VWRU14220-096 VWRU14220-090 VWRU14220-098 VWRU14220-094
高强度、可高温高压灭菌生物垃圾袋
废物处理袋
这些高强度的塑料袋非常适用于收集危险废物和在高温高压灭菌器中进行灭菌。袋子能承受侧缝的应力,非常结实,足以容纳实验室的物品。它们是红色的,印有黑色生物标志:“生物危害垃圾”,带有温度指示区域。
  • 为处理生物危害材料而设计
  • 高强度
  • 可在135°C(275°F)的温度下进行高温高压灭菌
Certifications: 满足480g撕裂测试(ASTM D1299-94A)。
Delivery information: 包装信息:附随12,7 cm的打包带