检验手套,丁腈
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
82026-424 82026-428 82026-430 82026-426
VWRU82026-424EA 0 CNY
VWRU82026-424 VWRU82026-428 VWRU82026-430 VWRU82026-426
检验手套,丁腈
手套
这些检查手套使用非常灵活,适合用于工业和实验室应用,防止受到生物危害和各种化学品的影响。 采用高级合成丁腈制造,具有很高的制造质量和产品一致性。
  • 未灭菌,无粉、纹理饰面
  • 非常柔软和舒适,可日常使用
  • 卷曲、串珠袖口,可轻松穿戴
  • 非常柔软舒适
  • 100%无乳胶,消除了与天胶乳胶有关的过敏