通用实验室标签
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
89098-062 89097-996 89098-004 89097-998 89097-990 89097-986 89098-002 89097-920 89098-058 89098-072 89097-956 89097-958 89097-962 89097-964 89097-936 89097-916 89097-938 89097-930 89097-934 89098-006 89098-096 89098-098 89098-102 89098-104 89098-106 89097-912 89097-928 89098-068 89098-074 89098-034 89097-904 89098-076 89097-932 89097-954 89097-900 89097-960 89097-966 89098-070 89097-988 89098-086 89098-128
VWRU89098-062EA 1457 CNY
VWRU89098-062 VWRU89097-996 VWRU89098-004 VWRU89097-998 VWRU89097-990 VWRU89097-986 VWRU89098-002 VWRU89097-920 VWRU89098-058 VWRU89098-072 VWRU89097-956 VWRU89097-958 VWRU89097-962 VWRU89097-964 VWRU89097-936 VWRU89097-916 VWRU89097-938 VWRU89097-930 VWRU89097-934 VWRU89098-006 VWRU89098-096 VWRU89098-098 VWRU89098-102 VWRU89098-104 VWRU89098-106 VWRU89097-912 VWRU89097-928 VWRU89098-068 VWRU89098-074 VWRU89098-034 VWRU89097-904 VWRU89098-076 VWRU89097-932 VWRU89097-954 VWRU89097-900 VWRU89097-960 VWRU89097-966 VWRU89098-070 VWRU89097-988 VWRU89098-086 VWRU89098-128
通用实验室标签
胶带
VWR® 通用实验室标签,几乎可粘贴在任何表面上,能通过大多数书写工具进行标记,在极端温度变化条件下仍具有可靠性。可用铅笔、纤维笔尖或圆珠笔和实验室标记笔进行书写。
  • 乙烯基涂层,柔软的缎面纸
  • 粘合剂几乎可粘贴到任何表面上
  • 撕下后无残留
这种耐用的自粘非常适合于实验室用途和冷冻应用。能承受–23至121 °C (–10至250 °F)的温度,且最低应用温度为0 °C (32 °F)。粘合面可轻松脱落,无残留。
Length: 12,7 and 54,8 m