马克笔
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
52877-310 52877-355
VWRU52877-310EA 569 CNY
VWRU52877-310 VWRU52877-355
马克笔
实验室马克笔
专用马克笔,在潮湿表面书写,跟在干燥表面上书写一样容易,适用于工业、生物医学和教育实验室。在一次性塑料物品上使用可成为永久标记。玻璃或金属上重复使用或在陶瓷表面上使用时,墨水遇水不会弄花,且表面可用多种溶剂清洗,允许重复书写。
  • 在一次性塑料物品上使用可成为永久标记
  • 快速干燥,可立即操作实验室器具
  • 笔尖耐用,墨水供应充足,产品使用寿命长