闪烁瓶,带螺旋盖
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
66022-128 66022-004 66022-060 66022-081 66022-065 66022-106
VWRU66022-128EA 4083 CNY
VWRU66022-128 VWRU66022-004 VWRU66022-060 VWRU66022-081 VWRU66022-065 VWRU66022-106
闪烁瓶,带螺旋盖
小瓶
硼硅玻璃 适用于液体闪烁系统的所有标准计数设备。
  • 可选随附或独立的盖
Packaging: 包装: 瓶包装在蜂窝式托盘中,每个托盘100瓶。 托盘带字母数字网格,易于进行样品识别。