称量纸
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
12578-121 12578-165 12578-201
VWRU12578-121EA 319.2 CNY
VWRU12578-121 VWRU12578-165 VWRU12578-201
称量纸
称量纸
用于分析重量
  • 光滑表方便转移称量物品
  • 纸张清洁,无尘
  • 纸张重量虽轻,但结实,足以支撑分析粒度样本
  • 无氮。