VWR® VisiScope® 254, 正置显微镜
供应商: VWR Collection
VWRI630-1928EA 9798.75 CNY
VWRI630-1928 VWRI630-1929 VWRI630-2684 VWRI630-2688
VWR® VisiScope® 254, 正置显微镜
显微镜
VisiScope 254适用于教学和实验室应用。
  • 高稳定干铸框架
  • 带可调节光强的P-LED系统
  • 经处理光学部件,可防止霉菌和真菌形成
Certifications: 符合DIN标准的物镜。严控选材,生产工艺经过ISO 9001:2008质量体系建立的流程优化。
Delivery information: Supplied ready to use with eyepieces, objectives and multi-plug external power supply.