VWR®, 磁力搅拌器,高级大容量
供应商: VWR Collection
VWRI444-7115EA 51342 CNY
VWRI444-7115 VWRI444-7116 VWRI444-7118 VWRI444-7119
VWR®, 磁力搅拌器,高级大容量
搅拌器 磁力搅拌器
这些微处理器控制的大容量搅拌器非常适合大批量应用。根据所需的容量,有两种型号可供选择。其强大的磁力驱动器能够混合高粘度材料,不锈钢底座具有耐用性和稳定性。生物技术,制药,大学和工业中试规模应用的理想选择。其他应用包括混合粘性材料,聚合物和中试规模的工作。
  • 搅拌器可以支持最多193KG并搅拌100或200L
  • 时间范围:1秒到160小时,或连续模式
  • 调速功能可缓慢的提高速度到设定速度,这样可以提高安全性并防止飞溅
Delivery information: 随附PTFE涂层的磁力搅拌子(1000型:70毫米蛋形,型号2000:102毫米(带枢轴环)。