VWR®, 凝胶切刀和实验室安全剃刀
供应商: VWR Collection
VWRI700-0417EA 266 CNY
VWRI700-0417 VWRI700-0418
VWR®, 凝胶切刀和实验室安全剃刀
剃刀和刀片
采用食品级PET制造VWR®凝胶切刀厚度只有0,27 mm,相当于单刃工业刀片的厚度,但使用安全性更高。
  • 可在灯盒上将凝胶直接切片,不会划伤盒表面*
  • 可对柔软的组织样品进行切割、切碎或切片
  • 可调 - 用标准剪刀将其切割为所需宽度即可
  • 提供两种尺寸:常规尺寸,尺寸与单刃工业刀片相同大型尺寸(大30%)
* 最好用于1 - 2%凝胶.