VWR® Traceable®, 警报温度计
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
62344-914
VWRU62344-914EA 0 CNY
VWRU62344-914 VWRI620-1858
VWR® Traceable®, 警报温度计
温度计 数字温度计
该数显温度计可以同时显示环境和探头温度。高/低温声音报警设置,可以是介于两个设置值之间,也可以超出两个设置值之外。检测到超出范围时,将亮起绿/红灯并触发警报。
  • 双显示
  • 大数字
  • 可使用触控按钮进行重置
外部探头(长×直径:16×5 mm),带1米电缆.
Delivery information: 交付信息: 随附Traceable校准证书,AAA碱性电池,传感器安装用吸盘和塑料壳。