三乙基胺 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
(Diethylamino)ethane, TEA
Packaged under nitrogen.
VWRC84883.180EA
1674
CNY
VWRC84883.180
VWRC84883.260
三乙基胺 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
三乙基胺
分子式:
(C₂H₅)₃N 分子量: 101.19 g/mol 沸点: 90 溶点: –115 °C 密度: 0.729 g/cm³ (20 °C) 闪点: –11 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009051 CAS号: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN号: 1296 ADR: 3 (8) II Merck Index: 13,09740 |
|
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.02 % |
Transmittance (230 nm) (0.1 %) | Min. 10 % |
Transmittance (240 nm) (0.1 %) | Min. 50 % |
Transmittance (245 nm) (0.1 %) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) (0.1 %) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) (0.1 %) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS (0.1 %) | Passes test |