VWR®, 取样勺
供应商: VWR Collection
10819-505
VWRI231-0493EA 923 CNY
VWRI231-0493 VWRI231-0494 VWRU10819-505
VWR®, 取样勺
勺子
PS,白色
这些一次性勺在洁净室环境中生产并经过伽马辐射灭菌。非常适合进行粉末、颗粒和浆料的取样。
  • 提供两种不同尺寸:2.5ml(与茶匙类似)和10ml(与汤匙类似)
  • 按照7类洁净室(10000)的要求进行生产、装配和包装
  • 按照欧盟食品和FDA规定
  • 单独包装,经过伽马辐射灭菌