VWR®, 细胞筛网
供应商: VWR
VWR®
VWRI732-2757EA 0 CNY
VWRI732-2757 VWRI732-2758 VWRI732-2759
VWR®, 细胞筛网
细胞筛网
采用坚固的尼龙网布制成,带均匀分布的网眼,这些细胞筛网是快速分离原代细胞的灭菌易用设备,以便持续从组织中获取均匀的单细胞悬液。通过在分析前可靠地从细胞悬液和临床样品中移除块和碎片,保护宝贵的流式细胞仪及细胞分选设备。
  • 有易于识别的三种不同颜色的尺寸网可选
  • 粗滤器上的加长唇能够用钳实现无菌操作
  • 现成可用,γ辐照灭菌
  • 独立包装
  • 能够装入大多50 ml圆锥形管
  • 无DNase、无RNase、无热原
Certifications: ISO 9001, ISO 13485