VWR®, 数字计时器,三通道
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
62344-912
VWRU62344-912EA 0 CNY
VWRU62344-912 VWRI609-0204
VWR®, 数字计时器,三通道
定时器 数字计时器
99时59分59秒时钟顺计时和倒计时
  • 9.6 mm高度数字三行显示LCD:同时显示三个不同的倒计时/报警时间
  • 每个通道60秒声音报警
  • 当时间值到达0时,便响起报警,同时显示TIMES Up(“时间到”),计时器开始顺计时
  • 可利用记忆存储将显示倒回之前编程的时间
Certifications: 校准符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准,经A2LA认证,NIST标准可追溯性标示。
Delivery information: 随附夹子、支架、磁铁、电池和 校准证书。