三氟乙酸 ≥99%, BAKER ANALYZED®, 实验室试剂, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKRW729-07EA 12533 CNY
BAKRW729-07 BAKRW729-05
三氟乙酸 ≥99%, BAKER ANALYZED®, 实验室试剂, J.T.Baker®
三氟乙酸
Lot analysis on label.
分子式: C₂HF₃O₂
沸点: 71,8 °C (1013 hPa)
溶点: –15 °C
密度: 1,490 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (F₃CCOOH) ≥ 99.0 %
Residue after Evaporation ≤ 0.0100 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs