磷酸氢二钠十二水合物 98.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Synonyms: 磷酸二钠, 二盐基磷酸钠, 磷酸氢二钠
BAKR3822-01EA 951 CNY
BAKR3822-01 BAKR3822-05 BAKR3822-07
磷酸氢二钠十二水合物 98.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
磷酸氢二钠十二水合物
Crystals. Lot analysis on label.
分子式: Na₂HPO₄·12H₂O
分子量: 358.14 g/mol
溶点: 35
密度: 1.52 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149181
CAS号: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0%
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm