VWR®, 天平用密度套件
供应商: VWR Collection
VWRI611-2551EA 10136 CNY
VWRI611-2551 VWRI611-2553
VWR®, 天平用密度套件
天平
用户可以将该套件搭配合适的天平,计算液体(如饮料)或非吸收性固体(石头、聚合物、玻璃、金属等)的密度。两个套件包含的品类相同,但一些尺寸和重量不同:
  • 玻璃量杯,高150 mm,直径50 mm,250 ml
  • 玻璃量杯,高95 mm,直径65 mm,250 ml
  • 温度计
  • 玻璃坠
  • 漂浮/非漂浮样品用样品架
  • 样品架或坠用挂臂
  • 样品架或坠架
  • 玻璃量杯支架
Density kit DT002 for VWR® SM, SMG, LA, LAG, LP, LPG, LPW, LPWG, LPC, LPCG, SE or TS, TA, TP, TPW or TPC series of analytical balances with readability of 0,01; 0,1 or 1 mg.
Density kit DT004 for VWR® LP, LPG, SE or TP and TP series precision balances with readability of 0,01 g.