VWR®, 果蝇小瓶和瓶用插塞
供应商: VWR Collection
734-2672EA 1462.5 CNY
734-2672 734-2673 VWRI734-2875
VWR®, 果蝇小瓶和瓶用插塞
塞子 纤维素胶塞
这些插塞采用粘结的密集编织醋酸纤维素制造,可有效防止螨感染。它们经过精密制造,配合性一致且浪费最小。
  • 蒸发更少,可更长时间保持食品新鲜
  • 与棉花和人造纤维相比,脱落极少
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904