VWR® Traceable®, 温湿计,带露点和湿球
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
36934-164
VWRU36934-164EA 1718 CNY
VWRU36934-164 VWRI620-2278
VWR® Traceable®, 温湿计,带露点和湿球
湿度计 数字温湿度计
该款内置传感器的仪器适用于测量相对湿度(RH)和温度。
  • 当前值或最大/最小值
  • 四个读数的高低值报警可以0.1为增量进行设置
  • 一分钟声音报警,红色LED则持续闪烁至读数回到非报警条件
Certifications: NIST标准可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附支架、墙壁安装支架、两节AA电池和Traceable®校准证书。