VWR® Standard Line, 多道移液器,机械,可变体积,标准系列
供应商: VWR Collection
VWRI613-7111EA 3445 CNY
VWRI613-7111 VWRI613-7112 VWRI613-7113 VWRI613-7114 VWRI613-7115 VWRI613-7116 VWRI613-7117 VWRI613-7118
VWR® Standard Line, 多道移液器,机械,可变体积,标准系列
移液管和移液器 移液器
轻型标准系列移液管具有革命性的悬浮系统,可在按下一排移液管吸头时,使轴略微收回。每个轴均独立运动,对所有8个或12个吸头施加相同的密封力。悬浮系统不仅确保吸头牢固密封,而且确保吸头不会堵塞。
  • 易于调整的退出器高度系统,可用于几乎所有品牌的吸头
  • 波状把手,360°歧管和软弹簧系统,即使在长时间使用时仍可流畅和轻松地移液
  • 抗紫外线,可完全高温高压灭菌
  • 简单、快速的重新校准系统
  • 带颜色编码的轴,易于识别容量