VWR®, 数字计时器,单通道
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
62344-585
VWRU62344-585EA 0 CNY
VWRU62344-585 VWRI609-0203
VWR®, 数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
99分59秒计时能力,以1秒为单位(±0.01 %).
  • LCD显示
  • 顺计时和倒计时
  • 数字键方便设置倒计时时间
  • 报警
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,NIST标准可追溯性标示。
Delivery information: 随附夹子、支架、磁铁、系索开口、电池和 校准证书。