VWR® Q Path® MacroStar II, 包埋盒,在分配器中
供应商: VWR Collection
VWRI720-2391EA 3043 CNY
VWRI720-2391 VWRI720-2392 VWRI720-2393 VWRI720-2394 VWRI720-2395 VWRI720-2396 VWRI720-2397 VWRI720-2398 VWRI720-2399
VWR® Q Path® MacroStar II, 包埋盒,在分配器中
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物。适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,含胶带(=架子),用于Leica和Sakura包埋盒打印机。每架40盒。
  • 大开口,用于过滤液体
  • 带铰链和分离式盖
  • 45°书写角度