VWR® Q Path® Microtwin, 包埋盒,在分配器中
供应商: VWR Collection
VWRI720-2400EA 3497 CNY
VWRI720-2400 VWRI720-2401 VWRI720-2402 VWRI720-2403 VWRI720-2404 VWRI720-2405 VWRI720-2406 VWRI720-2407 VWRI720-2408
VWR® Q Path® Microtwin, 包埋盒,在分配器中
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,装有一次性盖,架装,含40个盒,用于Leica和Sakura包埋盒打印机。
  • 无需活检垫,需活体荚膜或滤纸
  • 孔的表面积:0.3×0.3mm²
  • 带铰链
  • 45°书写角度