VWR® Q Path® MacroStar I, 包埋盒,在分配器中
供应商: VWR Collection
VWRI720-2373EA 4677 CNY
VWRI720-2373 VWRI720-2374 VWRI720-2375 VWRI720-2376 VWRI720-2377 VWRI720-2378 VWRI720-2379 VWRI720-2380 VWRI720-2381
VWR® Q Path® MacroStar I, 包埋盒,在分配器中
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物。适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。适用于不锈钢盖。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,含胶带(=架子),用于Leica和Sakura包埋盒打印机。每架40盒。
  • 大开口,用于过滤液体。
  • 无盖,有34个孔
  • 可接受标准金属盖(M481)
  • 倾斜的书写表面(45°角)可轻松接受标记
  • 彩色编码